Läs mer
(2,2-Dimethyl-1,3-dioxolan-4-yl)methyl Dibenzyl Carbamate Phosphate, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | (2,2-Dimethyl-1,3-dioxolan-4-yl)methyl Dibenzyl Carbamate Phosphate |
| Analyt- eller komponentnamn | (2,2-Dimethyl-1,3-dioxolan-4-yl)methyl Dibenzyl Carbamate Phosphate |
| Frakt skick | Room Temperature |
| Molekylformel | C26 H35 N2 O10 P |
| InChI formel | InChI=1S/C26H35N2O10P/c1-26(2)34-19-23(38-26)20-37-39(31,35-15-13-27-24(29)32-17-21-9-5-3-6-10-21)36-16-14-28-25(30)33-18-22-11-7-4-8-12-22/h3-12,23H,13-20H2,1-2H3,(H,27,29)(H,28,30) |
| Lösningstyp | Neat |
| LEDER | CC1(C)OCC(COP(=O)(OCCNC(=O)OCc2ccccc2)OCCNC(=O)OCc3ccccc3)O1 |
| IUPAC-namn | benzyl N-[2-[(2,2-dimethyl-1,3-dioxolan-4-yl)methoxy-[2-(phenylmethoxycarbonylamino)ethoxy]phosphoryl]oxyethyl]carbamate |
| Industry Type | Pharmaceutical |
| Molekylvikt (g/mol) | 566.537 |
| Visa mer |