Läs mer
2,2-Dimethyl-1,3-dioxolane-4-carboxylic acid, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2,2-Dimethyl-1,3-dioxolane-4-carboxylic acid |
| CAS | 5736-06-1 |
| Molekylformel | C6 H10 O4 |
| Kvantitet | 10 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C6H10O4/c1-6(2)9-3-4(10-6)5(7)8/h4H,3H2,1-2H3,(H,7,8) |
| LEDER | CC1(C)OCC(O1)C(=O)O |
| IUPAC-namn | 2,2-dimethyl-1,3-dioxolane-4-carboxylic acid |
| Molekylvikt (g/mol) | 146.141 |
| Formel vikt | 146.058 |