Läs mer
2,2-Dimethyl-1,3-dioxolane-4-methanamine, 97%
Produktkod. 10624755 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10624755 1 g Glasflaska 1g
10401484 5 g Glasflaska 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10624755 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 397410010
Request Bulk or Custom Format
CAS: 22195-47-7 | C6H13NO2 | 131.18 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 22195-47-7
Molekylformel C6H13NO2
Molekylvikt (g/mol) 131.18
MDL-nummer MFCD01321384
InChI-nyckel HXOYWCSTHVTLOW-UHFFFAOYNA-N
Synonym 2,2-dimethyl-1,3-dioxolane-4-methanamine, 2,2-dimethyl-1,3-dioxolan-4-yl methanamine, 2,2-dimethyl-1,3-dioxolan-4-methylamine, 1-2,2-dimethyl-1,3-dioxolan-4-yl methanamine, 2,2-dimethyl-1,3-dioxolan-4-yl methylamine, 2,2-dimethyl-1,3-dioxolan-4-methanamine, 1,3-dioxolane-4-methanamine, 2,2-dimethyl, 2,2-dimethyl-4-aminomethyl-1,3-dioxolane, 2.2-dimethyl-1,3-dioxolane-4-methanamine
PubChem CID 4122349
IUPAC-namn (2,2-dimetyl-l,3-dioxolan-4-yl)metanamin
LEDER CC1(C)OCC(CN)O1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2, 2-Dimethyl-1, 3-dioxolane-4-methanamine
CAS Min % 96.0
CAS Max % 100.0
Färg Färglös till gul
Densitet 1.0120g/mL, 1.012
Kokpunkt 164°C to 165°C
Flampunkt 68°C
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 96% min. (GC)
Förpackning Glasflaska
Brytningsindex 1.4370 to 1.4390 (20°C, 589nm)
Kvantitet 1 g
Formel vikt 131.17
Procent renhet 97%
Fysisk form Vätska
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • 2,2-Dimethyl-1,3-dioxolane-4-methanamine
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1C
Faroangivelser
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
  • H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.