Läs mer
2,2-dimetyl-1,3-dioxolan, 98+%
Produktkod. 11380064
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11380064 25 g 25g
11370064 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11380064 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L00482.14
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 2916-31-6 | C5H10O2 | 102,13 g/mol
2,2-dimetyl-1,3-dioxolan används som organiska mellanprodukter, finkemikalier, farmaceutisk forskning och utveckling.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användningsområde 2,2-dimetyl-1,3-dioxolan används som organiska mellanprodukter
, finkemikalier, farmaceutisk forskning och utveckling.
Löslighet Olösligt i vatten
.
Anmärkningar
Skydda mot värme. Förvaras åtskilt från oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 2916-31-6
Molekylformel C5H10O2
Molekylvikt (g/mol) 102.13
MDL-nummer MFCD00014106
InChI-nyckel SIJBDWPVNAYVGY-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 76209
IUPAC-namn 2,2-dimetyl-l,3-dioxolan
LEDER CC1(C)OCCO1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2,2-Dimethyl-1,3-dioxolane
Densitet 0.946
Kokpunkt 91 °C till 93 °C
Flampunkt 6 °C (42 °F)
Brytningsindex 1.398
Kvantitet 25 g
UN-nummer UN1993
Beilstein 102775
Synonym 1,3-dioxolane, 2,2-dimethyl, 2,2-dimethyl-1,3-dioxolan, 1,3-dioxolane, dimethyl, acetone ethylene ketal, acetone ethylene acetal, acetone, cyclic ethylene acetal, 1,3-dioxolane,2,2-dimethyl, sijbdwpvnayvgy-uhfffaoysa, 2,2-dimethyl-1,3-dioxolane
Löslighetsinformation Olöslig i vatten.
Formel vikt 102.13
Procent renhet ≥98%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.