Läs mer
2,2-dimetyl-1,3-propandiol, 99 %
Produktkod. 11474123
Change view
Kvantitet:
250 g
500 g
2500 g
Förpackningsstorlek:
2500g
250g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11474123 2500 g 2500g
11494120 250 g 250g
11464123 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11474123 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A10340.0E
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 126-30-7 | C5H12O2 | 104,15 g/mol
Används för skydd av karbonylgrupper som 4,4-dimetyl-1,3-dioxaner, ofta föredragna framför de mer vanliga 1,3-dioxolanerna på grund av lättare separation och större stabilitet, för skydd av karbonylgruppen i 4-brom-2-propanon med användning av p-toluensulfonsyra i närvaro av trietylortoformiat. Det används vid syntes av polyestrar, färger, smörjmedel och mjukgörare.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Används
för skydd av karbonylgrupper som 4,4-dimetyl-1,3-dioxaner, ofta föredragna framför de mer vanliga 1,3-dioxolanerna på grund av lättare separation och större stabilitet, för skydd av karbonylgruppen i 4-brom-2-propanon med användning av p-toluensulfonsyra i närvaro av trietylortoformiat. Det används vid syntes av polyestrar, färger, smörjmedel och mjukgörare.
Löslighet Lösligt i
vatten.
Anmärkningar
Hygroskopisk. Inkompatibel med oxidationsmedel, vatten/fukt.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 126-30-7
Molekylformel C5H12O2
Molekylvikt (g/mol) 104.15
MDL-nummer MFCD00004685
InChI-nyckel SLCVBVWXLSEKPL-UHFFFAOYSA-N
Synonym neopentyl glycol, 2,2-dimethyl-1,3-propanediol, dimethylolpropane, neopentylene glycol, neopentanediol, neopentylglycol, 1,3-propanediol, 2,2-dimethyl, neol, hydroxypivalyl alcohol, dimethyltrimethylene glycol
PubChem CID 31344
IUPAC-namn 2,2-dimetylpropan-1,3-diol
LEDER CC(C)(CO)CO
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2,2-Dimethyl-1,3-propanediol
Smältpunkt 125°C to 130°C
Densitet 1.042
Kokpunkt 210°C to 212°C
Flampunkt 103°C (217°F)
Odör Mild
Kvantitet 2500 g
Beilstein 605291
Känslighet Hygroscopic
Merck Index 14,6458
Löslighetsinformation Soluble in water.
Formel vikt 104.15
Procent renhet 99%
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • 2,2-Dimethyl-1,3-propanediol
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
Faroangivelser
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: 2,2-Dimethyl-1,3-propanediol
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.