Läs mer
2,2-dimetyl-1,3-propandiol, 99 %
Produktkod. 10301451 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
25 g
500 g
2.5 kg
Förpackning:
Glasflaska
Plastflaska
Förpackningsstorlek:
2.5kg
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10301451 500 g Glasflaska 500g
10741442 25 g Glasflaska 25g
10163663 2.5 kg Plastflaska 2.5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10301451 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 408555000
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 126-30-7 | C5H12O2 | 104,15 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 126-30-7
Molekylformel C5H12O2
Molekylvikt (g/mol) 104.15
MDL-nummer MFCD00004685
InChI-nyckel SLCVBVWXLSEKPL-UHFFFAOYSA-N
Synonym neopentyl glycol, 2,2-dimethyl-1,3-propanediol, dimethylolpropane, neopentylene glycol, neopentanediol, neopentylglycol, 1,3-propanediol, 2,2-dimethyl, neol, hydroxypivalyl alcohol, dimethyltrimethylene glycol
PubChem CID 31344
IUPAC-namn 2,2-dimetylpropan-1,3-diol
LEDER CC(C)(CO)CO
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2, 2-Dimethyl-1, 3-propanediol
Namnnotering 99%
Aciditet 0.1mg KOH/g max.
CAS Min % 98.5
CAS Max % 100.0
Smältpunkt 122.0°C to 128.0°C
Färg Vitt
Kokpunkt 208.0°C
Flampunkt 107°C
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 98.5% min. (GC)
Förpackning Glasflaska
Linjär formel HOCH2C(CH3)2CH2OH
Kvantitet 500 g
Beilstein 01, IV, 2551
Fieser 05,259
Merck Index 15, 6543
Löslighetsinformation Solubility in water: 830g/L (20°C). Other solubilities: freely soluble in alcohol and ether
Formel vikt 104.15
Procent renhet 99%
Fysisk form Crystalline Chunks
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • 2,2-Dimethyl-1,3-propanediol
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
Faroangivelser
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: 2,2-Dimethyl-1,3-propanediol
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.