Läs mer
2,2-dimethyl-2,3-dihydro-1-benzofuran-5-carbaldehyde, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2,2-dimethyl-2,3-dihydro-1-benzofuran-5-carbaldehyde |
| Kvantitet | 25 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C11H12O2/c1-11(2)6-9-5-8(7-12)3-4-10(9)13-11/h3-5,7H,6H2,1-2H3 |
| Formel vikt | 176.08 |