Läs mer
2,2-Dimethyl-2,3-dihydro-1-benzofuran-5-thiol, TRC
Produktkod. 30373624
Change view
Kvantitet:
50 mg
100 mg
250 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30373624 50 mg
30379755 250 mg
30377822 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30373624 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCD46154850MG
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1248920-72-0
Molekylformel C10H12OS
Molekylvikt (g/mol) 180.27
LEDER CC1(C)Cc2cc(S)ccc2O1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2,2-Dimethyl-2,3-dihydro-1-benzofuran-5-thiol
Kvantitet 50 mg
InChI formel InChI=1S/C10H12OS/c1-10(2)6-7-5-8(12)3-4-9(7)11-10/h3-5,12H,6H2,1-2H3
Formel vikt 180.0609