Läs mer
2,2-dimetyl-2,3-dihydro-1-bensofuran-7-amin, 95 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10123174
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10123174 250 mg Bärnstensfärgad glasflaska 250mg
10183214 1 g Bärnstensfärgad glasflaska 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10123174 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer CC27214CB
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 13-01-2027
Kemiska identifierare
CAS 68298-46-4
Molekylformel C10H13NO
Molekylvikt (g/mol) 163.22
MDL-nummer MFCD00075581
InChI-nyckel LMTIGABGABPAGU-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,2-dimethyl-2,3-dihydro-1-benzofuran-7-amine, unii-c3e03fdp2f, 2,3-dihydro-2,2-dimethyl-7-aminobenzofuran, 7-amino-2,3-dihydro-2,2-dimethylbenzofuran, 7-benzofuranamine, 2,3-dihydro-2,2-dimethyl, c3e03fdp2f, 2,3-dihydro-2,2-dimethylbenzofuran-7-amine, 2,2-dimethyl-2,3-dihydrobenzofuran-7-amine, 2,3-dihydro-2,2-dimethyl-7-benzofuranamine, dsstox_cid_24715
PubChem CID 91697
LEDER CC1(C)CC2=CC=CC(N)=C2O1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2, 2-Dimethyl-2, 3-dihydro-1-benzofuran-7-amine
CAS Min % 94.5
CAS Max % 100.0
Analysprocentintervall 95%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 250 mg
IUPAC-namn 2,2-dimetyl-3H-l-bensofuran-7-amin
Formel vikt 163.22
Procent renhet 95%