Läs mer
2,2-dimetyl-2,3-dihydro-1-bensofuran-7-karbaldehyd, 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10631293
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
5 g
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10631293 250 mg Bärnstensfärgad glasflaska 250mg
10242592 1 g Bärnstensfärgad glasflaska 1g
10470934 5 g Bärnstensfärgad glasflaska 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10631293 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer CC27204CB
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 08-01-2027
Kemiska identifierare
CAS 38002-88-9
Molekylformel C11H12O2
Molekylvikt (g/mol) 176.22
MDL-nummer MFCD04115387
InChI-nyckel HGKYVFOYQUSRQN-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,2-dimethyl-2,3-dihydro-1-benzofuran-7-carbaldehyde, 2,2-dimethyl-2,3-dihydrobenzofuran-7-carbaldehyde, 7-benzofurancarboxaldehyde, 2,3-dihydro-2,2-dimethyl, 2,2-dimethyl-7-formyl-2,3-dihydrobenzofuran, 2,2-dimethyl-2,3-dihydro-benzofuran-7-carbaldehyde, 2,3-dihydro-2,2-dimethylbenzofuran-7-carbaldehyde, 2,2-dimethyl-2,3-dihydrobenzo b furan-7-carbaldehyde, 2,3-dihydro-2,2-dimethylbenzofuran-7-carboxaldehyde, 2,2-dimethyl-2,3-dihydro-1-benzo b furan-7-carbaldehyde
PubChem CID 2795471
LEDER CC1(C)CC2=CC=CC(C=O)=C2O1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2, 2-Dimethyl-2, 3-dihydro-1-benzofuran-7-carbaldehyde
CAS Min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 250 mg
IUPAC-namn 2,2-dimetyl-2,3-dihydro-1-bensofuran-7-karbaldehyd
Formel vikt 176.21
Procent renhet 97%