Läs mer
2,2-dimetyl-2,3-dihydro-1-bensofuran-7-karbonylklorid, 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10232592
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
5 g
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10232592 1 g Bärnstensfärgad glasflaska 1g
10591862 250 mg Bärnstensfärgad glasflaska 250mg
10183404 5 g Bärnstensfärgad glasflaska 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10232592 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer CC27202DA
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Kemiska identifierare
CAS 499785-51-2
Molekylformel C11H11ClO2
Molekylvikt (g/mol) 210.657
MDL-nummer MFCD04115386
InChI-nyckel LSSXEVHVRBTNAQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,2-dimethyl-2,3-dihydro-1-benzofuran-7-carbonyl chloride, 2,2-dimethyl-2,3-dihydrobenzofuran-7-carbonyl chloride, 2,2-dimethyl-2,3-dihydrobenzo b furan-7-carbonyl chloride, 2,2-dimethyl-2,3-dihydro-1-benzo b furan-7-carbonyl chloride
PubChem CID 2795470
IUPAC-namn 2,2-dimetyl-3H-l-bensofuran-7-karbonylklorid
LEDER CC1(CC2=CC=CC(=C2O1)C(=O)Cl)C
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2, 2-Dimethyl-2, 3-dihydro-1-benzofuran-7-carbonyl chloride
CAS Min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 1 g
Formel vikt 210.66
Procent renhet 97%