Läs mer
2,2-dimetyl-2,3-dihydro-1-bensofuran-7-karboxylsyra, 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10783043
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
10783043 1 g 1g
10418314 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10783043 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer CC27201DA
Kemiska identifierare
CAS 42327-95-7
Molekylformel C11H12O3
Molekylvikt (g/mol) 192.214
MDL-nummer MFCD03426826
InChI-nyckel AVVACPBRCFXZMR-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,2-dimethyl-2,3-dihydro-1-benzofuran-7-carboxylic acid, 2,2-dimethyl-2,3-dihydrobenzofuran-7-carboxylic acid, 2, 3-dihydro-2, 2-dimethylbenzofuran-7-carboxylic acid, 2,2-dimethyl-2,3-dihydro-benzofuran-7-carboxylic acid, 7-benzofurancarboxylicacid, 2,3-dihydro-2,2-dimethyl, 2,2-dimethyl-2,3-dihydrobenzo b furan-7-carboxylic acid, 2,2-dimethyl-2,3-dihydro-1-benzo b furan-7-carboxylic acid
PubChem CID 2795469
IUPAC-namn 2,2-dimetyl-3H-l-bensofuran-7-karboxylsyra
LEDER CC1(CC2=CC=CC(=C2O1)C(=O)O)C
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2, 2-Dimethyl-2, 3-dihydro-1-benzofuran-7-carboxylic acid
CAS Min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 1 g
Formel vikt 192.21
Procent renhet 97%