Läs mer
2,2-dimetyl-2,3-dihydro-1-bensofuran-7-ylisocyanat, 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10308393
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10308393 250 mg Bärnstensfärgad glasflaska 250mg
10563245 1 g Bärnstensfärgad glasflaska 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10308393 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer CC27206CB
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 02-09-2026
Kemiska identifierare
CAS 87254-55-5
Molekylformel C11H11NO2
Molekylvikt (g/mol) 189.214
MDL-nummer MFCD09025825
InChI-nyckel JTJCJMYVKXVWIJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,2-dimethyl-2,3-dihydro-1-benzofuran-7-yl isocyanate, 7-isocyanato-2,2-dimethyl-2,3-dihydro-1-benzofuran, 2,2-dimethyl-2,3-dihydrobenzo b furan-7-isocyanate, benzofuran,2,3-dihydro-7-isocyanato-2,2-dimethyl
PubChem CID 18525712
IUPAC-namn 7-isocyanato-2,2-dimetyl-3H-l-bensofuran
LEDER CC1(CC2=C(O1)C(=CC=C2)N=C=O)C
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2, 2-Dimethyl-2, 3-dihydro-1-benzofuran-7-yl isocyanate
CAS Min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 250 mg
Formel vikt 189.21
Procent renhet 97%