Läs mer
2,2-dimetyl-2,3-dihydro-1-bensofuran-7-ylisocyanat, 97 %, Thermo Scientific™
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2, 2-Dimethyl-2, 3-dihydro-1-benzofuran-7-yl isocyanate |
| CAS Min % | 96.5 |
| CAS Max % | 100.0 |
| Analysprocentintervall | 97% |
| Förpackning | Bärnstensfärgad glasflaska |
| Kvantitet | 1 g |
| Formel vikt | 189.21 |
| Procent renhet | 97% |