Läs mer
(2,2-dimetyl-2,3-dihydro-1-bensofuran-7-yl)metylamin,≥ 97 %, Thermo Scientific™
Specifications
Specifications
| Kemiskt namn eller material | (2, 2-Dimethyl-2, 3-dihydro-1-benzofuran-7-yl)methylamine |
| CAS Min % | 96.5 |
| CAS Max % | 100.0 |
| Analysprocentintervall | 97% |
| Förpackning | Bärnstensfärgad glasflaska |
| Kvantitet | 1 g |
| IUPAC-namn | 1-(2,2-dimetyl-2,3-dihydro-1-bensofuran-7-yl)metanamin |
| Formel vikt | 177.25 |
| Procent renhet | 97% |