Läs mer
2,2-dimetyl-3-butensyra, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 15461099
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15461099 1 g 1g
15481099 250 mg 250mg
15471099 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15461099 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H64067.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 10276-09-2 | C6H10O2 | 114.144 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 10276-09-2
Molekylformel C6H10O2
Molekylvikt (g/mol) 114.144
MDL-nummer MFCD00196967
InChI-nyckel SCFWAOWWAANBPY-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 139122
IUPAC-namn 2,2-dimetylbut-3-ensyra
LEDER CC(C)(C=C)C(=O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2,2-Dimethyl-3-butenoic acid
Smältpunkt -6°C
Färg Färglös
Densitet 0.957 g/mL
Kokpunkt 185°C
Brytningsindex 1.4295
Kvantitet 1 g
UN-nummer UN3265
Beilstein 1700758
Synonym 3-butenoic acid, 2,2-dimethyl, 2,2-dimethyl-but-3-enoic acid, 2,2-dimethyl-3-butenoic acid, ch2=chc ch3 2cooh, 3-butenoic acid,2,2-dimethyl
Formel vikt 114.14
Procent renhet 95%
Fysisk form Vätska
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • 2,2-Dimethyl-3-butenoic acid
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1B
Faroangivelser
  • H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: 2,2-Dimethyl-3-butenoic acid
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.