Läs mer
2,2-Dimethyl-3-hexanol, 97%
Produktkod. 11459716
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11459716 25 g 25g
11449716 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11459716 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer B20244.14
Request Bulk or Custom Format
CAS: 4209-90-9 | C8H18O | 130.231 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 4209-90-9
Molekylformel C8H18O
Molekylvikt (g/mol) 130.231
MDL-nummer MFCD00021929
InChI-nyckel PFHLGQKVKALLMD-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,2-dimethyl-3-hexanol, 3-hexanol, 2,2-dimethyl, acmc-209jni, 3-hexanol,2-dimethyl, n-propyl-tert-butylcarbinoll, pfhlgqkvkallmd-uhfffaoysa
PubChem CID 98265
IUPAC-namn 2,2-dimetylhexan-3-ol
LEDER CCCC(C(C)(C)C)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2,2-Dimethyl-3-hexanol
Densitet 0.82
Kvantitet 25 g
Formel vikt 130.23
Procent renhet 97%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.