Läs mer
2,2-Dimethyl-4-(1-methylethyl)-1,3-benzodioxole, Mikromol™
Produktkod. 17981846
Change view
Kvantitet:
25 mg
Produktkod. Kvantitet
17981846 25 mg
1 options
Produktkod. 17981846 Leverantör Mikromol Leverantörsnummer MM0461.140025
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
2,2-Dimethyl-4-(1-methylethyl)-1,3-benzodioxole
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2,2-Dimethyl-4-(1-methylethyl)-1,3-benzodioxole
CAS 201166-22-5
Analyt- eller komponentnamn 2,2-Dimethyl-4-(1-methylethyl)-1,3-benzodioxole
Frakt skick Room Temperature
Molekylformel C12 H16 O2
Certifikat och efterlevnad ISO 9001
Synonym 2,2-Dimethyl-4-(1-methylethyl)-1,3-benzodioxole, Propofol Imp. L (EP), Propofol Impurity L
InChI formel InChI=1S/C12H16O2/c1-8(2)9-6-5-7-10-11(9)14-12(3,4)13-10/h5-8H,1-4H3
LEDER CC(C)c1cccc2OC(C)(C)Oc12
IUPAC-namn 2,2-dimethyl-4-propan-2-yl-1,3-benzodioxole
Molekylvikt (g/mol) 192.25
Kvantitet 25 mg
Formel vikt 192.115 g/mol