Läs mer
2,2-dimetyl-4,7-dihydro-1,3-dioxepin, Mikromol™
Produktkod. 30050839
Change view
Kvantitet:
100 mg
Produktkod. Kvantitet
30050839 100 mg
1 options
Product Code. 30050839 Supplier Mikromol Supplier No. MM0021.150100
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 30-11-2026
Discover Mikromol – din pålitliga källa för högkvalitativa läkemedelsreferensstandarder. Stöder noggrann, regelrätt analys med material som är ackrediterat 17034 ISO och utformat för att säkerställa förtroende för varje resultat.
2,2-dimetyl-4,7-dihydro-1,3-dioxepin
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Kemiskt namn eller material 2,2-Dimethyl-4,7-dihydro-1,3-dioxepine
CAS 1003-83-4
Analyt- eller komponentnamn 2,2-Dimethyl-4,7-dihydro-1,3-dioxepine
Frakt skick Rumstemperatur
Molekylformel C7 H12 O2
Certifikat och efterlevnad ISO 9001
Synonym 1,3-Dioxepin, 4,7-dihydro-2,2-dimethyl-, 4,7-Dihydro-2,2-dimethyl-1,3-dioxepin, 2,2-Dimethyl-1,3-dioxacyclohept-5-ene, 2,2-Dimethyl-4,7-dihydro-1,3-dioxepin, NSC 693424
InChI formel InChI=1S/C7H12O2/c1-7(2)8-5-3-4-6-9-7/h3-4H,5-6H2,1-2H3
LEDER CC1(C)OCC=CCO1
IUPAC-namn 2,2-dimetyl-4,7-dihydro-1,3-dioxepin
Molekylvikt (g/mol) 128.169
Kvantitet 100 mg
Formel vikt 128,0837 g/mol