Läs mer
2,2-Dimethyl-4-isopropyl-1,3-benzodioxole, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2,2-Dimethyl-4-(1-methylethyl)-1,3-benzodioxole |
| Kvantitet | 25 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C12H16O2/c1-8(2)9-6-5-7-10-11(9)14-12(3,4)13-10/h5-8H,1-4H3 |
| Formel vikt | 192.115 |