missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
2,2-dimethyl-4-oxo-4-(propan-2-yloxy)butanoic acid, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2,2-dimethyl-4-oxo-4-(propan-2-yloxy)butanoic acid |
| CAS | 1803601-41-3 |
| Molekylformel | C9H16O4 |
| Kvantitet | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C9H16O4/c1-6(2)13-7(10)5-9(3,4)8(11)12/h6H,5H2,1-4H3,(H,11,12) |
| LEDER | CC(C)OC(=O)CC(C)(C)C(=O)O |
| IUPAC-namn | 2,2-dimethyl-4-oxo-4-propan-2-yloxybutanoic acid |
| Molekylvikt (g/mol) | 188.22 |
| Formel vikt | 188.1049 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?