Läs mer
2,2-dimetyl-4-pentenal, 97 %, stabiliserad, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 10017402 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
5 mL
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
5ml
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10017402 5 mL Glasflaska 5ml
1 options
Produktkod. 10017402 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 295040050
Request Bulk or Custom Format
CAS: 5497-67-6 | C7H12O | 112.17 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2, 2-Dimethyl-4-pentenal
CAS 5497-67-6
CAS Min % 96.0
CAS Max % 100.0
Färg Färglös till gul
Densitet 0.8250g/mL, 0.825
Kokpunkt 124.0°C to 125.0°C
Flampunkt 18°C
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 96% min. (GC)
Förpackning Glasflaska
Molekylformel C7H12O
Linjär formel H2C=CHCH2C(CH3)2CHO
Brytningsindex 1.4200 to 1.4220
MDL-nummer MFCD00010699
Kvantitet 5 mL
Synonym 2,2-dimethyl-4-pentenal, 4-pentenal, 2,2-dimethyl, 2,2-dimethyl-pent-4-enal, 4-pentenal,2,2-dimethyl, zlchem 644, acmc-20aojn, pubchem22726, 2,2-dimethyl4-pentenal, 4-pentenal,2-dimethyl, 2,2-dimethy-4-pentenal
InChI-nyckel DXSDIWHOOOBQTJ-UHFFFAOYSA-N
LEDER CC(C)(CC=C)C=O
IUPAC-namn 2,2-dimetylpent-4-enal
Stabilisator 0.1% hydroquinone
Molekylvikt (g/mol) 112.17
PubChem CID 79636
Formel vikt 112.17
Procent renhet 97%
Fysisk form Vätska
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • 2,2-Dimethyl-4-pentenal, stabilized
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Brandfarlig vätska Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H225-Mycket brandfarlig vätska och ånga.
Skyddsangivelse
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P240-Jorda/potentialförbind behållare och mottagarutrustning.
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.