Läs mer
2,2-dimetyl-4-pentenoinsyra, 95 %
Produktkod. 15487438
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15487438 5 g 5g
15477438 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15487438 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H60940.06
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 18-12-2026
CAS: 16386-93-9 | C7H12O2 | 128,17 g/mol
Det används som en farmaceutisk mellanprodukt.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
Den används som en farmaceutisk mellanprodukt.
Löslighet
Lösligt i vatten.
Anmärkningar
Inkompatibel med starka oxidationsmedel. Förvara i rumstemperatur.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 16386-93-9
Molekylformel C7H12O2
Molekylvikt (g/mol) 128.17
MDL-nummer MFCD00012304
InChI-nyckel BGUAPYRHJPWVEM-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,2-dimethyl-4-pentenoic acid, 4-pentenoic acid, 2,2-dimethyl, 2,2-dimethyl-pent-4-enoic acid, 2,2-dimethyl-4-pentenoicacid, pubchem12797, acmc-1c5lb, ksc495e3r, 2,2-dimethyl4-pentenoic acid, 2,2-dimethyl-1-4-pentenoic acid 1g
PubChem CID 140065
IUPAC-namn 2,2-dimetylpent-4-ensyra
LEDER CC(C)(CC=C)C(O)=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2,2-Dimethyl-4-pentenoic acid
Densitet 0.933
Kokpunkt 104 °C till 108 °C
Flampunkt 88 °C (190 °F)
Linjär formel H2C=CHCH2C(CH3)2CO2H
Brytningsindex 1.431
Kvantitet 5 g
UN-nummer UN3265
Löslighetsinformation Löslig i vatten.
Formel vikt 128.17
Procent renhet 95%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.