Läs mer
2,2-dimetyl-N-(4-pyridinyl)propanamid, 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10364482
Change view
Kvantitet:
1 g
10 g
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
Förpackningsstorlek:
10g
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10364482 1 g Bärnstensfärgad glasflaska 1g
10601113 10 g Bärnstensfärgad glasflaska 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10364482 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer MO00094DA
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 18-08-2026
Kemiska identifierare
CAS 70298-89-4
Molekylformel C10H14N2O
Molekylvikt (g/mol) 178.235
MDL-nummer MFCD00996248
InChI-nyckel JCMMVFHXRDNILC-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,2-dimethyl-n-pyridin-4-yl-propionamide, n-pyridin-4-yl pivalamide, 2,2-dimethyl-n-pyridin-4-yl propanamide, 2,2-dimethyl-n-4-pyridinyl propanamide, n-4-pyridyl pivalamide, 2,2-dimethyl-n-4-pyridyl propanamide, 4-2,2,2-trimethylacetamido pyridine, 2,2-dimethyl-n-4-pyridyl propionamide, 4-pivaloylaminopyridine, maybridge3_004407
PubChem CID 427059
IUPAC-namn 2,2-dimetyl-N-pyridin-4-ylpropanamid
LEDER CC(C)(C)C(=O)NC1=CC=NC=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2, 2-Dimethyl-N-(4-pyridinyl)propanamide
CAS Min % 97.0
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 1 g
Formel vikt 178.23
Procent renhet 97%