missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
2,2-Dimethyl-propanoic Acid (6aR)-5,6,6a,7-Tetrahydro-10-hydroxy-6-methyl-4H-dibenzo[de,g]quinolin-11-yl Ester, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2,2-Dimethyl-propanoic Acid (6aR)-5,6,6a,7-Tetrahydro-10-hydroxy-6-methyl-4H-dibenzo[de,g]quinolin-11-yl Ester |
| CAS | 1350191-90-0 |
| Molekylformel | C22H25NO3 |
| Kvantitet | 2.5 mg |
| Synonym | (R)-10-Hydroxy-6-methyl-5,6,6a,7-tetrahydro-4H-dibenzo[de,g]quinolin-11-yl Pivalate |
| InChI formel | InChI=1S/C22H25NO3/c1-22(2,3)21(25)26-20-17(24)9-8-14-12-16-18-13(10-11-23(16)4)6-5-7-15(18)19(14)20/h5-9,16,24H,10-12H2,1-4H3/t16-/m1/s1 |
| LEDER | CN1CCc2cccc3c2[C@H]1Cc4ccc(O)c(OC(=O)C(C)(C)C)c34 |
| IUPAC-namn | [(6aR)-10-hydroxy-6-methyl-5,6,6a,7-tetrahydro-4H-dibenzo[de,g]quinoline-11-yl] 2,2-dimethylpropanoate |
| Molekylvikt (g/mol) | 351.44 |
| Formel vikt | 351.1834 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?