missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
2-(2-Dimethylamino-4-fluorophenyl)-1,3-bis(1H-1,2,4-triazol-1-yl)propan-2-ol, Mikromol™
Beskrivning
2-(2-Dimethylamino-4-fluorophenyl)-1,3-bis(1H-1,2,4-triazol-1-yl)propan-2-ol
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-(2-Dimethylamino-4-fluorophenyl)-1,3-bis(1H-1,2,4-triazol-1-yl)propan-2-ol |
| CAS | 960243-81-6 |
| Analyt- eller komponentnamn | 2-(2-Dimethylamino-4-fluorophenyl)-1,3-bis(1H-1,2,4-triazol-1-yl)propan-2-ol |
| Frakt skick | Room Temperature |
| Molekylformel | C15 H18 F N7 O |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 17025 |
| Synonym | 2-(2-Dimethylamino-4-fluorophenyl)-1,3-bis(1H-1,2,4-triazol-1-yl)propan-2-ol, 1H-1,2,4-Triazole-1-ethanol, alpha-[2-(dimethylamino)-4-fluorophenyl]-alpha-(1H-1,2,4-triazol-1-ylmethyl)- |
| InChI formel | InChI=1S/C15H18FN7O/c1-21(2)14-5-12(16)3-4-13(14)15(24,6-22-10-17-8-19-22)7-23-11-18-9-20-23/h3-5,8-11,24H,6-7H2,1-2H3 |
| LEDER | CN(C)c1cc(F)ccc1C(O)(Cn2cncn2)Cn3cncn3 |
| IUPAC-namn | 2-[2-(dimethylamino)-4-fluorophenyl]-1,3-bis(1,2,4-triazol-1-yl)propan-2-ol |
| Visa mer |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?