Läs mer
2-[2-(dimetylamino)etoxi]anilin, 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10401514
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
10401514 250 mg 250mg
10340274 1 g 1g
10336954 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10401514 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer CC51314CB
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Kemiska identifierare
CAS 1202-00-2
Molekylformel C10H16N2O
Molekylvikt (g/mol) 180.251
InChI-nyckel OHDPNHWSANKRNF-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-2-dimethylamino ethoxy aniline, 2-2-dimethylamino-ethoxy-phenylamine, benzenamine,2-2-dimethylamino ethoxy, benzenamine, 2-2-dimethylamino ethoxy, 2-2-aminophenoxy ethyl dimethylamine, 2-2-dimethylaminoethyloxy aniline
PubChem CID 6484656
IUPAC-namn 2-[2-(dimetylamino)etoxi]anilin
LEDER CN(C)CCOC1=CC=CC=C1N
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-[2-(Dimethylamino)ethoxy]aniline
Analysprocentintervall 97%
Kvantitet 250 mg
Formel vikt 180.25
Procent renhet 97%