Läs mer
2-[2-(dimetylamino)etoxi]bensaldehyd,≥ 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10603435
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10603435 250 mg Bärnstensfärgad glasflaska 250mg
10276463 1 g Bärnstensfärgad glasflaska 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10603435 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer CC51304CB
Kemiska identifierare
CAS 15182-06-6
Molekylformel C11H15NO2
Molekylvikt (g/mol) 193.246
MDL-nummer MFCD08146610
InChI-nyckel TWMYSXRSVLFCGX-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 6504241
IUPAC-namn 2-[2-(dimetylamino)etoxi]bensaldehyd
LEDER CN(C)CCOC1=CC=CC=C1C=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-[2-(Dimethylamino)ethoxy]benzaldehyde
CAS Min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 250 mg
Synonym 2-2-dimethylamino ethoxy benzaldehyde, 2-2-dimethylamino-ethoxy-benzaldehyde, 2-2-dimethylamino-ethoxy benzaldehyde, 2-2-dimethylaminoethyloxy benzaldehyde, benzaldehyde,2-2-dimethylamino ethoxy, n,n-dimethyl-2-2-formylphenoxy ethylamine, benzaldehyde, 2-2-dimethylamino ethoxy
Formel vikt 193.24
Procent renhet 97%