Läs mer
2-[2-(dimetylamino)etoxi]bensoesyra, 95 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10469503
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10469503 1 g Bärnstensfärgad glasflaska 1g
10293423 250 mg Bärnstensfärgad glasflaska 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10469503 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer CC51301DA
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 09-02-2027
Kemiska identifierare
CAS 206261-66-7
Molekylformel C11H15NO3
Molekylvikt (g/mol) 209.245
MDL-nummer MFCD07801180
InChI-nyckel JZLYEZGHBQFRLU-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-2-dimethylamino ethoxy benzoic acid, 2-2-dimethylamino-ethoxy-benzoic acid, 2-2-dimethylaminoethoxy benzoic acid, 2-2-dimethylaminoethyloxy benzoic acid, 2-carboxy-beta-dimethylamino phenetole, 2-2-n,n-dimethylamino ethoxy benzoic acid, 2-2-n,n-dimethylamino ethyl oxy-benzoic acid
PubChem CID 6484659
IUPAC-namn 2-[2-(dimetylamino)etoxi]bensoesyra
LEDER CN(C)CCOC1=CC=CC=C1C(=O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-[2-(Dimethylamino)ethoxy]benzoic acid
CAS Min % 94.5
CAS Max % 100.0
Analysprocentintervall 95%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 1 g
Formel vikt 209.24
Procent renhet 95%