Läs mer
2-[2-(dimetylamino)etoxi]bensonitril,≥ 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10102844
Change view
Kvantitet:
1 g
Förpackningsstorlek:
1g
Produktkod. Kvantitet unitSize
10102844 1 g 1g
1 options
Produktkod. 10102844 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer CC51316DA
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-[2-(Dimethylamino)ethoxy]benzonitrile
CAS 206261-63-4
CAS Min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analysprocentintervall 97%
Molekylformel C11H14N2O
MDL-nummer MFCD08690291
Kvantitet 1 g
Synonym 2-2-dimethylamino ethoxy benzonitrile, 2-2-dimethylaminoethyloxy benzonitrile, 2-2-dimethylamino-ethoxy-benzonitrile, benzonitrile,2-2-dimethylamino ethoxy, 2-2-dimethylamino ethoxy benzenecarbonitrile
InChI-nyckel DFZYVQTZWFEMTN-UHFFFAOYSA-N
LEDER CN(C)CCOC1=CC=CC=C1C#N
IUPAC-namn 2-[2-(dimetylamino)etoxi]bensonitril
Molekylvikt (g/mol) 190.246
PubChem CID 10330161
Formel vikt 190.24
Procent renhet 97%