Läs mer
2-[2-(dimetylamino)etoxi]bensylamin, 90 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10525554
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
10525554 250 mg 250mg
10205414 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10525554 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer CC51313CB
Kemiska identifierare
CAS 91215-97-3
Molekylformel C11H18N2O
Molekylvikt (g/mol) 194.28
MDL-nummer MFCD08690290
InChI-nyckel NOZRJUDRDVKQDW-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-2-dimethylamino ethoxy benzylamine, 2-2-dimethylamino ethoxy phenyl methanamine, 2-2-aminomethyl phenoxy-n,n-dimethylethanamine, 2-2-aminomethyl phenoxy-n,n-dimethyl-ethanamine, 2-2-dimethylamino ethoxy benzenemethanamine, 2-2-aminomethyl phenoxy ethyl dimethylamine, n,n-dimethyl-2-2-aminomethyl phenoxy ethylamine, n-2-2-aminomethyl phenoxy ethyl-n,n-dimethylamine
PubChem CID 235943
IUPAC-namn 2-[2-(aminometyl)fenoxi]-N,N-dimetyletanamin
LEDER CN(C)CCOC1=CC=CC=C1CN
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-[2-(Dimethylamino)ethoxy]benzylamine
CAS Min % 89.5
CAS Max % 100.0
Analysprocentintervall 90%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 250 mg
Formel vikt 194.28
Procent renhet 90%