Läs mer
2-[2-(Dimethylamino)ethyl]-1-indanone (>90%), TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-[2-(Dimethylamino)ethyl]-1-indanone |
| Kvantitet | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C13H17NO/c1-14(2)8-7-11-9-10-5-3-4-6-12(10)13(11)15/h3-6,11H,7-9H2,1-2H3 |
| Formel vikt | 203.131 |