Läs mer
2-[[[2-[(Dimethylamino)methyl]thiazol-4-yl]methyl]sulphanyl]ethanamine Dioxalate, Mikromol™
Beskrivning
2-[[[2-[(Dimethylamino)methyl]thiazol-4-yl]methyl]sulphanyl]ethanamine Dioxalate
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-[[[2-[(Dimethylamino)methyl]thiazol-4-yl]methyl]sulphanyl]ethanamine Dioxalate |
| CAS | 78441-63-1 |
| Analyt- eller komponentnamn | 2-[[[2-[(Dimethylamino)methyl]thiazol-4-yl]methyl]sulphanyl]ethanamine Dioxalate |
| Frakt skick | Room Temperature |
| Molekylformel | C9 H17 N3 S2 . 2 C2 H2 O4 |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 17025 |
| Synonym | 2-[[[2-[(Dimethylamino)methyl]thiazol-4-yl]methyl]sulphanyl]ethanamine Dioxalate, Nizatidine Imp. D (EP) as Dioxalate, 2-Thiazolemethanamine, 4-[[(2-aminoethyl)thio]methyl]-N,N-dimethyl-, ethanedioate (1:2), Nizatidine Impurity D as Dioxalate |
| InChI formel | InChI=1S/C9H17N3S2.2C2H2O4/c1-12(2)5-9-11-8(7-14-9)6-13-4-3-10;2*3-1(4)2(5)6/h7H,3-6,10H2,1-2H3;2*(H,3,4)(H,5,6) |
| LEDER | CN(C)Cc1nc(CSCCN)cs1.OC(=O)C(=O)O.OC(=O)C(=O)O |
| IUPAC-namn | 2-[[2-[(dimethylamino)methyl]-1,3-thiazol-4-yl]methylsulfanyl]ethanamine;oxalic acid |
| Visa mer |