Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-(2-Dimethylaminoethyl)pyridine |
| CAS | 6304-27-4 |
| Molekylformel | C9H14N2 |
| MDL-nummer | MFCD00023546 |
| Kvantitet | 10 g |
| Synonym | 2-2-dimethylaminoethyl pyridine, pyridine, 2-2-dimethylamino ethyl, 2-2-dimethylamino ethyl pyridine, dimethyl 2-pyridin-2-yl ethyl amine, n,n-dimethylpyridine-2-ethylamine, 2-pyridineethanamine, n,n-dimethyl, 2-beta-dimethylamino ethyl pyridine, 2-2-dimethylamino-ethyl-pyridine, n,n-dimethyl-n-2-2-pyridyl ethyl amine |
| InChI-nyckel | FXHJGPDCPMCUKW-UHFFFAOYSA-N |
| LEDER | CN(C)CCC1=CC=CC=N1 |
| IUPAC-namn | dimetyl[2-(pyridin-2-yl)etyl]amin |
| Molekylvikt (g/mol) | 150.23 |
| Visa mer |