Läs mer
2-(2-Dimethylaminoethyl)pyridine, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | N,N-Dimethyl-2-pyridineethanamine |
| CAS | 6304-27-4 |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Molekylformel | C9 H14 N2 |
| Kvantitet | 250 mg |
| Synonym | N,N-Dimethyl-2-pyridineethanamine, Pyridine, 2-[2-(dimethylamino)ethyl]- (6CI,7CI,8CI), N,N-Dimethyl-2-pyridineethanamine, 2-(2-Dimethylaminoethyl)pyridine, 2-[β-(Dimethylamino)ethyl]pyridine, N,N-Dimethyl-2-pyridineethylamine, NSC 42626, Y-G 15 |
| InChI formel | InChI=1S/C9H14N2/c1-11(2)8-6-9-5-3-4-7-10-9/h3-5,7H,6,8H2,1-2H3 |
| LEDER | CN(C)CCc1ccccn1 |
| IUPAC-namn | N,N-dimethyl-2-pyridin-2-ylethanamine |
| Molekylvikt (g/mol) | 150.22 |
| Visa mer |