Läs mer
2,2-Dimethylbutane 98%, Thermo Scientific™
Produktkod. 10509420 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
100 mL
Förpackning:
Glass bottle
Förpackningsstorlek:
100ml
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10509420 100 mL Glass bottle 100ml
1 options
Reglering: Denna produkt omfattas av punktskatt på energiprodukter enligt EU-direktiv 2003/96/EEG.
Produktkod. 10509420 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 116091000
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Reglering: Denna produkt omfattas av punktskatt på energiprodukter enligt EU-direktiv 2003/96/EEG.
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 75-83-2
Molekylformel C6H14
Molekylvikt (g/mol) 86.178
MDL-nummer MFCD00009321
InChI-nyckel HNRMPXKDFBEGFZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym neohexane, butane, 2,2-dimethyl, hsdb 75, unii-07l56l3mp2, ccris 6019, 2,2-dimethylbutyl, 3,3-dimethylbutyl, butane,2-dimethyl, 2,2-dimethyl-butane, 3,3-dimethylbutan-2-yl
PubChem CID 6403
IUPAC-namn 2,2-dimethylbutane
LEDER CCC(C)(C)C
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2, 2-Dimethylbutane
Namnnotering 98%
CAS Min % 97.5
CAS Max % 100.0
Färg Colorless to Yellow
Densitet 0.6490g/mL
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 98%
Förpackning Glass bottle
Linjär formel C2H5C(CH3)3
Brytningsindex 1.3675 to 1.3695 (20°C, 589nm)
Kvantitet 100 mL
Beilstein 01, 150
Formel vikt 86.18
Procent renhet ≥97.5%
Fysisk form Liquid