Läs mer
2,2-dimetylbutan, SPEX CertiPrep™
Produktkod. 16319217 Handla allt SPEX Certiprep Produkter
Change view
Kvantitet:
1 mL
Produktkod. Kvantitet
16319217 1 mL
1 options
Produktkod. 16319217 Leverantör SPEX Certiprep Leverantörsnummer S1614
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1055.00 SEK
    985.40 SEK / 1ml
    Save 69.60 SEK
    6% Av
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Innehåller
Autosamplerflaska, NIST Spårbart analyscertifikat ackrediterat enligt ISO/IEC 17025 och ISO/IEC Guide 34, säkerhetsdatablad
ISO/IEC Guide 34 Certifierat, NIST-spårbart certifierat referensmaterial
Organisk standard tillverkad för GC, GC/MS, HPLC, LC/MS och annan analytisk instrumentering
AnalytCAS-nr.Koncentration
2,2-dimetylbutan75-83-21000 μg/ml
Certifikat
Ackrediterad av A2LA för ISO/IEC 17025 och ISO/IEC Guide 34 och certifierad av UL-DQS till ISO 9001
Uppfyllande
GHS/OSHA-klagomål
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2,2-Dimethylbutane
Förpackning 2 ml bärnstensfärgad glasampull
CAS 75-83-2, 67-56-1
CAS Min % 0.1, 99.9
Anteckningar om koncentration eller sammansättning Certificate of Analysis-rapporter riktar sig mot analyter med 2 ±% noggrannhet och korrekt för råmaterialrenhet.
CAS Max % 0.1, 99.9
Molekylformel C6H14
För användning med (utrustning) GC, GC/MS, HPLC, LC/MS, and Other Analytical Instrumentation
InChI-nyckel HNRMPXKDFBEGFZ-UHFFFAOYSA-N
Typ Certifierat referensmaterial
LEDER CCC(C)(C)C
IUPAC-namn 2,2-dimetylbutan
Lösningsmedel eller matris Metanol-P och T
Molekylvikt (g/mol) 86.178
PubChem CID 6403
Kvantitet 1 mL
Visa mer Visa mindre
Produkt endast avsedd för laboratorieanvändning