Läs mer
2,2-dimetylbutansyra-d6, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2,2-Dimethylbutanoic Acid-d6 |
| Kvantitet | 250 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C6H12O2/c1-4-6(2,3)5(7)8/h4H2,1-3H3,(H,7,8)/i2D3,3D3 |
| Formel vikt | 122.12 |