Läs mer
2,2-dimetylbutansyra-d6, TRC
Produktkod. 30387454
Change view
Kvantitet:
25 mg
250 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30387454 25 mg
30384089 250 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 30387454 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCD46804225MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 12-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 101419-75-4
Molekylformel C6H6D6O2
Molekylvikt (g/mol) 122.2
Synonym 2,2-Dimethylbutyric Acid-d6, Neohexanoic Acid-d6, α,α-Dimethylbutanoic Acid-d6, α,α-Dimethylbutyric Acid-d6, NSC 16045-d6, NSC 741804-d6
IUPAC-namn 2,2-bis(metyl-d3)butansyra
LEDER OC(C(C([2H])([2H])[2H])(C([2H])([2H])[2H])CC)=O
Specifications
Kemiskt namn eller material 2,2-Dimethylbutanoic Acid-d6
Kvantitet 25 mg
InChI formel InChI=1S/C6H12O2/c1-4-6(2,3)5(7)8/h4H2,1-3H3,(H,7,8)/i2D3,3D3
Formel vikt 122.12