Läs mer
2,2-dimetylbutansyra, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2,2-Dimethylbutanoic Acid |
| CAS | 595-37-9 |
| Molekylformel | C6H12O2 |
| Kvantitet | 10 g |
| Synonym | 2,2-Dimethylbutyric Acid, Neohexanoic Acid, alpha,alpha-Dimethylbutanoic Acid, alpha,alpha-Dimethylbutyric Acid, NSC 16045, NSC 741804 |
| InChI formel | InChI=1S/C6H12O2/c1-4-6(2,3)5(7)8/h4H2,1-3H3,(H,7,8) |
| LEDER | CCC(C)(C)C(=O)O |
| IUPAC-namn | 2,2-dimetylbutansyra |
| Molekylvikt (g/mol) | 116.16 |
| Formel vikt | 116.0837 |