Läs mer
2,2-dimetylbutansyra, TRC
Produktkod. 30379436
Change view
Kvantitet:
50 g
Produktkod. Kvantitet
30379436 50 g
1 options
Produktkod. 30379436 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCD46804050G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 09-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2,2-Dimethylbutanoic Acid
CAS 595-37-9
Molekylformel C6H12O2
Kvantitet 50 g
Synonym 2,2-Dimethylbutyric Acid, Neohexanoic Acid, alpha,alpha-Dimethylbutanoic Acid, alpha,alpha-Dimethylbutyric Acid, NSC 16045, NSC 741804
InChI formel InChI=1S/C6H12O2/c1-4-6(2,3)5(7)8/h4H2,1-3H3,(H,7,8)
LEDER CCC(C)(C)C(=O)O
IUPAC-namn 2,2-dimetylbutansyra
Molekylvikt (g/mol) 116.16
Formel vikt 116.0837