Läs mer
2,2-dimetylbutanylklorid, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2,2-Dimethylbutanoyl Chloride |
| CAS | 5856-77-9 |
| Molekylformel | C6H11ClO |
| Kvantitet | 10 g |
| Synonym | 2,2-Dimethylbutanoyl Chloride, 2,2-Dimethylbutyric Acid Chloride, 2,2-Dimethylbutyryl Chloride |
| InChI formel | InChI=1S/C6H11ClO/c1-4-6(2,3)5(7)8/h4H2,1-3H3 |
| LEDER | O=C(Cl)C(C)(C)CC |
| IUPAC-namn | 2,2-dimetylbutanoylklorid |
| Molekylvikt (g/mol) | 134.6 |
| Formel vikt | 134.05 |