Läs mer
2,2-dimetylsmörsyra, 97 %
Produktkod. 11448936
Change view
Kvantitet:
10 g
50 g
250 g
Förpackningsstorlek:
10g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11448936 250 g 250g
11428936 10 g 10g
11438936 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11448936 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A17072.30
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 595-37-9 | C6H12O2 | 116,16 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 595-37-9
Molekylformel C6H12O2
Molekylvikt (g/mol) 116.16
MDL-nummer MFCD00004200
InChI-nyckel VUAXHMVRKOTJKP-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,2-dimethylbutyric acid, butanoic acid, 2,2-dimethyl, 2,2-dimethyl-butanoic acid, 2,2-dimethyl butyric acid, 2,2-dimethyl butanoic acid, unii-ay606cn05o, butyric acid, 2,2-dimethyl, dimethyl ethyl acetic acid, 2,2-dimethyl-butyric acid, .alpha.,.alpha.-dimethylbutyric acid
PubChem CID 11684
ChEBI CHEBI:38649
IUPAC-namn 2,2-dimetylbutansyra
LEDER CCC(C)(C)C(=O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2,2-Dimethylbutyric acid
Smältpunkt -14 °C
Densitet 0.926
Kokpunkt 186 °C
Flampunkt 90 °C (194 °F)
Odör Stickande lukt
Brytningsindex 1.4154
Kvantitet 250 g
UN-nummer UN3265
Beilstein 1720666
Formel vikt 116.16
Procent renhet 97%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.