missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
2,2-Dimethylbutyric-d11 Acid, CDN
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2,2-Dimethylbutanoic Acid-D11 |
| CAS | 1219804-04-2 |
| Molekylformel | C6 D11 H O2 |
| Kvantitet | 1 g |
| Synonym | 2,2-Dimethylbutanoic-d11 Acid, 2,2-Di(methyl-d3)butanoic-3,3,4,4,4-d5 Acid, 2,2-Dimethylbutanoic Acid-D11, 2,2-Dimethylbutyric-d11 acid, tert-Amylcarboxylic acid-d11, α,α-Dimethylbutyric-d11 acid |
| InChI formel | InChI=1 S/C6H12O2/c1-4-6(2,3)5(7)8/h4H2,1-3H3,(H,7,8)/i1D3,2D3,3D3,4D2 |
| LEDER | [2 H]C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])C(C(=O)O)(C([2 H])([2 H])[2 H])C([2 H])([2 H])[2 H] |
| IUPAC-namn | 3,3,4,4,4-pentadeuterio-2,2-bis(trideuteriomethyl)butanoic acid |
| Molekylvikt (g/mol) | 127.2261 |
| Formel vikt | 127.1528 g/mol |
| Visa mer |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?