Läs mer
2,2-dimetylcyklohexanon, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 10376254 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10376254 5 g Glasflaska 5g
10051074 1 g Glasflaska 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10376254 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 426500050
Request Bulk or Custom Format
CAS: 1193-47-1 | C8H14O | 126.2 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1193-47-1
Molekylformel C8H14O
Molekylvikt (g/mol) 126.2
InChI-nyckel KNSPBSQWRKKAPI-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,2-dimethylcyclohexanone, cyclohexanone, 2,2-dimethyl, dimethylcyclohexanone, cyclohexanone, dimethyl, 6,6-dimethylcyclohexanone, cyclohexanone,2-dimethyl, acmc-20a0u6, 2,2-dimethyl-cyclohexanone, cyclohexanone,2,2-dimethyl, 2,2-dimethyl-1-cyclohexanone
PubChem CID 136929
IUPAC-namn 2,2-dimetylcyklohexan-1-on
LEDER CC1(CCCCC1=O)C
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2, 2-Dimethylcyclohexanone
Smältpunkt -20.0°C
Färg Färglös till gul
Densitet 0.9120g/mL, 0.912
Kokpunkt 169.0°C to 170.0°C (0.8 mmHg)
Flampunkt 50°C
Infrarött spektrum Authentic
Förpackning Glasflaska
Linjär formel (CH3)2C6H8(=O)
Brytningsindex 1.4470 to 1.4490 (20°C, 589nm)
Kvantitet 5 g
Formel vikt 126.2
Procent renhet ≥94%
Fysisk form Vätska
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • 2,2-Dimethylcyclohexanone
Signal Word
  • Varning
Hazard Category
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Brandfarlig vätska Kategorija 3
Hazard Statement
  • H302-Skadligt vid förtäring.
  • H312-Skadligt vid hudkontakt.
  • H332-Skadligt vid inandning.
  • H226-Brandfarlig vätska och ånga.
Precautionary Statement
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P312-VID FÖRTÄRING: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL / läkare / /om du mår dåligt.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.