Läs mer
2,2-Dimethylcyclopentanone, 97%
Produktkod. 10433274 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10433274 5 g Glasflaska 5g
10423274 1 g Glasflaska 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10433274 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 399400050
Request Bulk or Custom Format
CAS: 4541-32-6 | C7H12O | 112.17 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 4541-32-6
Molekylformel C7H12O
Molekylvikt (g/mol) 112.17
MDL-nummer MFCD00049164
InChI-nyckel FTGZMZBYOHMEPS-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,2-dimethylcyclopentanone, cyclopentanone, 2,2-dimethyl, cyclopentanone, dimethyl, zlchem 1228, 2,2 dimethylcyclopentanone, 2,2-dimethyl-cyclopentanone, 2,2-dimethylcyclo pentanone, 2,2-dimethylcyclo-pentanone, 2,2-dimethyl-cyclopentan-1-one
PubChem CID 138286
IUPAC-namn 2,2-dimetylcyklopentan-1-on
LEDER CC1(CCCC1=O)C
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2, 2-Dimethylcyclopentanone
CAS Min % 96.0
CAS Max % 100.0
Färg Vitt till gult
Densitet 0.8900g/mL, 0.89
Kokpunkt 143°C to 145°C
Flampunkt 32°C
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 96% min. (GC)
Förpackning Glasflaska
Linjär formel (CH3)2C5H6(=O)
Brytningsindex 1.4320 to 1.4340 (20°C, 589nm)
Kvantitet 5 g
Formel vikt 112.17
Procent renhet 97%
Fysisk form Fast
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • 2,2-Dimethylcyclopentanone
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Brandfarlig vätska Kategorija 3
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
Faroangivelser
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H226-Brandfarlig vätska och ånga.
Skyddsangivelse
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.