Läs mer
2,2-Dimethyldecane, TRC
Produktkod. 30387944
Change view
Kvantitet:
250 mg
2.5 g
Förpackningsstorlek:
2.5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
30387944 2.5 g 2.5g
30378400 250 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 30387944 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCD4724952.5G
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 17302-37-3
Molekylformel C12H26
Molekylvikt (g/mol) 170.33
Synonym Decane, 2,2-dimethyl-, 2,2-Dimethyldecane
IUPAC-namn 2,2-dimethyldecane
LEDER CC(C)(C)CCCCCCCC
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2,2-Dimethyldecane
Kvantitet 2.5 g
InChI formel InChI=1S/C12H26/c1-5-6-7-8-9-10-11-12(2,3)4/h5-11H2,1-4H3
Formel vikt 170.2035