Läs mer
2,2-dimethylhexanal, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2,2-dimethylhexanal |
| Kvantitet | 1 g |
| InChI formel | InChI=1S/C8H16O/c1-4-5-6-8(2,3)7-9/h7H,4-6H2,1-3H3 |
| Formel vikt | 128.1201 |