missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
2,2-Dimethyloctanoic Acid, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2,2-Dimethyloctanoic Acid |
| Kvantitet | 500 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C10H20O2/c1-4-5-6-7-8-10(2,3)9(11)12/h4-8H2,1-3H3,(H,11,12) |
| Formel vikt | 172.1463 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?