Läs mer
2,2-Dimethylpentane, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2,2-Dimethylpentane |
| CAS | 590-35-2 |
| Molekylformel | C7 H16 |
| Kvantitet | 10 g |
| Synonym | 2,2-Dimethylpentane |
| InChI formel | InChI=1S/C7H16/c1-5-6-7(2,3)4/h5-6H2,1-4H3 |
| LEDER | CCCC(C)(C)C |
| IUPAC-namn | 2,2-dimethylpentane |
| Molekylvikt (g/mol) | 100.2 |
| Formel vikt | 100.1252 |